missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ornidazole Isomer (Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-7(11(13)14)4-10(5)3-6(12)2-8/h4,6,12H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 219.0411 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?