missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ornidazole Isomer (Impurity), TRC

Produktkod. 30422925
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422925 2.5 g
30422775 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30422925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO6885052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14419-11-5
Molekylformel C7 H10 Cl N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 219.63
Synonym 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole
IUPAC-namn 1-chloro-3-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
LEDER Cc1nc(cn1CC(O)CCl)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-4-nitroimidazole
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-7(11(13)14)4-10(5)3-6(12)2-8/h4,6,12H,2-3H2,1H3
Formel vikt 219.0411
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.