Läs mer
Ornidazole (Levo-), MedChemExpress
Produktkod. 16483617
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483617 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16483617 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18715
MedChemExpress Ornidazole Levo- is the levo-isomer of Ornidazole. Ornidazole is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria. Ornidazole Levo- is the less active isomer.
Ornidazole Levo- is the levo-isomer of Ornidazole. Ornidazole is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria. Ornidazole Levo- is the less active isomer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ornidazole (Levo-)
Fysisk form Solid
CAS 166734-83-4
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H10ClN3O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (S)-Ornidazole Levornidazole
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (455.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (30.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C[C@H](O)CCl
Molekylvikt (g/mol) 219.63
Formel vikt 219.63
Procent renhet 98.36%