Läs mer
Ornidazol, LoGiCal
Produktkod. 30462686
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462686 10 mg
1 options
Produktkod. 30462686 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0948.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ornidazole
CAS 16773-42-5
Analyt- eller komponentnamn Ornidazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H10 Cl N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Imidazole-1-ethanol, α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol, α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro- (8CI), α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-Ornidazole, (±)-Tiberal, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol, Dazolic, Giro, Madelen, NSC 95075, Ornidal, Ornidone, Ornilox, Ornisid, Ornitop, Ro 7-0207, Tiberal, α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1-imidazoleethanol
InChI formel InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CCl
IUPAC-namn 1-kloro-3-(2-metyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 219.63
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 219,0411 g/mol