Läs mer
Ornidazole, MedChemExpress
Produktkod. 16430968
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16430968 5 g
1 options
Produktkod. 16430968 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0508
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Ornidazole(Ro 7-0207) is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ornidazole
CAS 16773-42-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H10ClN3O3
Kvantitet 5 g
Synonym Ro 7-0207
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.31 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (45.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CC(CCl)O
Molekylvikt (g/mol) 219.63
Formel vikt 219.63
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation