Läs mer
Ornidazol, TRC
Produktkod. 30413006
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30413006 5 g
1 options
Produktkod. 30413006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO6885005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ornidazole
CAS 16773-42-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H10 Cl N3 O3
Kvantitet 5 g
Synonym Ornidazole, 1H-Imidazole-1-ethanol','α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol','α-(chloromethyl)-2-methyl-5-nitro- (8CI), α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-Ornidazole, (±)-Tiberal, 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-propan-2-ol, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol, Dazolic, Giro, Madelen, NSC 95075, Ornidal, Ornidazole, Ornidone, Ornilox, Ornisid, Ornitop, Ro 7-0207, Tiberal, α-(Chloromethyl)-2-methyl-5-nitro-1-imidazoleethanol
InChI formel InChI=1S/C7H10ClN3O3/c1-5-9-3-7(11(13)14)10(5)4-6(12)2-8/h3,6,12H,2,4H2,1H3
LEDER Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CCl
IUPAC-namn 1-kloro-3-(2-metyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 219.63
Formel vikt 219.0411