Läs mer
Ornitinhydroklorid (L-Ornitinhydroklorid), LoGiCal
Produktkod. 30463732
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463732 10 mg
1 options
Produktkod. 30463732 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1565.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ornithine hydrochloride
CAS 3184-13-2
Analyt- eller komponentnamn L-Ornithine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H12 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2,5-diaminopentansyra; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 168.62
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 168,0666 g/mol