Läs mer
Ornitinhydroklorid (L-Ornitinhydroklorid), Mikromol™
Beskrivning
Ornitinhydroklorid (L-Ornitinhydroklorid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Ornithine hydrochloride |
| CAS | 3184-13-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | L-Ornithine hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H12 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2,5-diaminopentansyra; hydroklorid |
| Visa mer |