Läs mer
Orotic Acid-13C,15N2 Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orotic Acid-13C, 15N2 Monohydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2/i5+1,6+1,7+1; |
| Formel vikt | 177.0251 |
| Procent renhet | >95% |