Läs mer
Orotsyra, vattenfri och vattenlös, 97 %
Product Code. 11451010
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11451010 100 g 100g
11461010 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11451010 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25349.22
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 65-86-1 | C5H4N2O4 | 156,097 g/mol
Orotsyra är en intermediär i de novo pyrimidinbiosyntesen som kan användas för att studera specificiteten och kinetiken för orotatfosforibosyltransferas (OPRT) som katalyserar den reversibla fosforibosylöverföringen från 5a-fosfo-α -d-ribos 1β-difosfat (PRPP) till orotsyra (OA), vilket bildar pyrofosfat och orotidin 5β-monofosfat (OMP). Det används som utgångsmaterial för potentiell kommersiell bioproduktion av uridin 5?-monofosfat (UMP) av mikrober som Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) eller Saccharomyces cerevisiae. Den kan användas för att studera AMPK/SREBP-1-beroende cellsignaleringsväg och transkriptionsregleringsmekanismer som inducerar leverlipogenes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Orotsyra är en intermediär i de novo pyrimidinbiosyntesen som kan användas för att studera specificiteten
och kinetiken hos orotatfosforibosyltransferas (OPRT) som katalyserar den reversibla fosforibosylöverföringen från 5′ -fosfo-α -d-ribose 1′ -difosfat (PRPP) till orotsyra (OA), vilket bildar pyrofosfat och orotidin 5′ -monofosfat (OMP). Det används som utgångsmaterial för potentiell kommersiell bioproduktion av uridin 5′ -monofosfat (UMP) av mikrober som Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) eller Saccharomyces cerevisiae. Den kan användas för att studera AMPK/SREBP-1-beroende cellsignaleringsväg och transkriptionsregleringsmekanismer som inducerar leverlipogenes.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65-86-1
Molekylformel C5H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 156.097
MDL-nummer MFCD00006027
InChI-nyckel PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
PubChem CID 967
ChEBI CHEBI:16742
IUPAC-namn 2,4-dioxo-lH-pyrimidin-6-karboxylsyra
LEDER C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Orotic acid
Namnnotering anhydra
Smältpunkt 344 °C till 347 °C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 156.1
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Orotic acid, anhydrous
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orotic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.