Läs mer
Orotic acid, anhydrous, 97%
Beskrivning
Orotsyra är en intermediär i de novo pyrimidinbiosyntesen som kan användas för att studera specificiteten och kinetiken för orotatfosforibosyltransferas (OPRT) som katalyserar den reversibla fosforibosylöverföringen från 5a-fosfo-α -d-ribos 1β-difosfat (PRPP) till orotsyra (OA), vilket bildar pyrofosfat och orotidin 5β-monofosfat (OMP). Det används som utgångsmaterial för potentiell kommersiell bioproduktion av uridin 5?-monofosfat (UMP) av mikrober som Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) eller Saccharomyces cerevisiae. Den kan användas för att studera AMPK/SREBP-1-beroende cellsignaleringsväg och transkriptionsregleringsmekanismer som inducerar leverlipogenes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
och kinetiken hos orotatfosforibosyltransferas (OPRT) som katalyserar den reversibla fosforibosylöverföringen från 5′ -fosfo-α -d-ribose 1′ -difosfat (PRPP) till orotsyra (OA), vilket bildar pyrofosfat och orotidin 5′ -monofosfat (OMP). Det används som utgångsmaterial för potentiell kommersiell bioproduktion av uridin 5′ -monofosfat (UMP) av mikrober som Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) eller Saccharomyces cerevisiae. Den kan användas för att studera AMPK/SREBP-1-beroende cellsignaleringsväg och transkriptionsregleringsmekanismer som inducerar leverlipogenes.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orotic acid |
| Namnnotering | anhydrous |
| Smältpunkt | 344°C to 347°C |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 156.1 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.