Läs mer
Orotsyra, vattenfri, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482582 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482582 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11482582 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215179010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 10g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orotic acid
CAS 65-86-1
Färg Vitt
Molekylformel C5H4N2O4
Kvantitet 10 g
Synonym orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
InChI-nyckel PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
IUPAC-namn 2,4-dioxo-lH-pyrimidin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 156.097
PubChem CID 967
ChEBI CHEBI:16742
Formel vikt 156.1
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Orotic Acid Monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orotic Acid Monohydrate