Läs mer
Orotsyrahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438517
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438517 50 g 50g
11448517 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18594.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50887-69-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
Orotsyrahydrat används inom kosmetika och livsmedelsindustrin. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Orotsyrahydrat används inom kosmetika och livsmedelsindustrin. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i vatten (1,7 mg/ml) och ammoniumhydroxid. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50887-69-9
Molekylformel C5H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 156.10
MDL-nummer MFCD00006027
InChI-nyckel PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orotic acid monohydrate, orotic acid hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, lactinium, oroticum acidum, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, orotc acd hydrate?, uracil-6-carboxylic acid monohydrate, uracil-4-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 16218504
IUPAC-namn 2,4-dioxo-lH-pyrimidin-6-karboxylsyra;hydrat
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orotic acid hydrate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 383901
Merck Index 14,6876
Löslighetsinformation Soluble in water (1.7mg/ml),and ammonium hydroxide. Insoluble in chloroform.
Formel vikt 156.10 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Orotic acid hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orotic acid hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.