Läs mer
Orotsyra, Mikromol™
Produktkod. 17941446
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17941446 250 mg
1 options
Produktkod. 17941446 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0881.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Orotisk syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Orotic Acid
CAS 65-86-1
Analyt- eller komponentnamn Orotic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H4 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, 2,4-Dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid, Orotic acid (8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-Dihydroxypyrimidine-6-carboxylic acid, 2,6-Dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, 6-Carboxyuracil, 6-Uracilcarboxylic acid, Animal galactose factor, NSC 79560, NSC 9791, Orodin, Orotonin, Oroturic, Orotyl, Vitamin B13, Whey factor, Orotic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-namn 2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 156.1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 156,0171 g/mol