Läs mer
Orotic acid monohydrate, 98%
Produktkod. 10539243 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10539243 500 g Plastflaska 500g
10160122 5 g Glass Bottle 5g
10307160 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10539243 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129575000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50887-69-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50887-69-9
Molekylformel C5H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 156.10
MDL-nummer MFCD00006027
InChI-nyckel PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orotic acid monohydrate, orotic acid hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, lactinium, oroticum acidum, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, orotc acd hydrate?, uracil-6-carboxylic acid monohydrate, uracil-4-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 16218504
IUPAC-namn 2,4-dioxo-lH-pyrimidin-6-karboxylsyra;hydrat
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orotic acid monohydrate
Smältpunkt 334°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 12.0% max. (1 g, 130°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 25, 253
Merck Index 15, 6972
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.3g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in chloroform
Formel vikt 174.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Orotic acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.