missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Orotsyra, monohydrat, 99,4%, MP Biomedicals™

Produktkod. 11488130 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488130 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11488130 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210250880

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

En pyrimidinprekursor i djurorganismer, som finns i mjölk

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Orotic Acid, Monohydrate
Namnnotering FTIR
CAS 50887-69-9
Färg Vitt
Molekylformel C5H4N2O4
MDL-nummer MFCD00006027
Kvantitet 100 g
Synonym orotic acid monohydrate, orotic acid hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, lactinium, oroticum acidum, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, orotc acd hydrate?, uracil-6-carboxylic acid monohydrate, uracil-4-carboxylic acid hydrate
InChI-nyckel PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-namn 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 156.10
PubChem CID 16218504
Formel vikt 174.1
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.