missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Orotic Acid Monosodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orotic Acid Monosodium Salt |
| CAS | 154-85-8 |
| Molekylformel | C5 H3 N2 O4 . Na |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Monosodium Orotate, Orotic Acid Sodium Salt, Sodium Orotate, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | sodium;2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.078 |
| Formel vikt | 177.999 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?