Läs mer
Orotidin 5'-monofosfat trinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30004455
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004455 5 mg
30010787 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO6915255MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68244-58-6
Molekylformel C10 H10 N2 O11 P . 3 Na
Molekylvikt (g/mol) 434.136
Synonym Orotidine, 5'-Phosphate Trisodium Salt, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-3-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-4-pyrimidinecarboxylic Acid Trisodium Salt;
IUPAC-namn trisodium; 3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(fosfonatooxymetyl)tetrahydrofuran-2-yl]-2,6-dioxo-pyrimidin-4-karboxylat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-])N2C(=O)NC(=O)C=C2C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orotidine 5'-Monophosphate Trisodium Salt
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N2O11P.3Na/c13-5-1-3(9(16)17)12(10(18)11-5)8-7(15)6(14)4(23-8)2-22-24(19,20)21;;;/h1,4,6-8,14-15H,2H2,(H,16,17)(H,11,13,18)(H2,19,20,21);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
Formel vikt 433.9715