Läs mer
Orotidine, MedChemExpress
Produktkod. 16401199
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16401199 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16401199 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113226
MedChemExpress Orotidine, a nucleotide, is an intermediate in pyrimidine nucleotide biosynthesis in RNA and DNA. Orotidine is mainly found in bacteria, fungi and plants.
Orotidine, a nucleotide, is an intermediate in pyrimidine nucleotide biosynthesis in RNA and DNA. Orotidine is mainly found in bacteria, fungi and plants.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orotidine
CAS 314-50-1
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12N2O8
Kvantitet 1 mg
LEDER O=C(C(N([C@H]1[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)C2=O)=CC(N2)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 288.21
Formel vikt 288.21
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism