missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Orotidine, TRC

Produktkod. 30006994
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006994 5 mg
30003938 10 mg
30005778 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO6915205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 314-50-1
Molekylformel C10 H12 N2 O8
Molekylvikt (g/mol) 288.21
Synonym 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-3-β-D-ribofuranosyl-, Orotidine (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-3-β-D-ribofuranosyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 6-Carboxyuridine, Orotic acid riboside
IUPAC-namn 3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylic acid
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C(=O)NC(=O)C=C2C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Orotidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O8/c13-2-4-6(15)7(16)8(20-4)12-3(9(17)18)1-5(14)11-10(12)19/h1,4,6-8,13,15-16H,2H2,(H,17,18)(H,11,14,19)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vikt 288.0594
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.