Läs mer
Oroxylin A, MedChemExpress
Beskrivning
Oroxylin A is a natural active flavonoid with strong anticancer effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oroxylin A |
| CAS | 480-11-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Baicalein 6-methyl ether 6-Methoxybaicalein |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (112.57 mM) |
| LEDER | O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.26 |
| Visa mer |