Läs mer
Fisherbrand™ ORP-elektroder
Produktkod. 11745618 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
ORP elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11745618 ORP elektrod Varje
1 options
Produktkod. 11745618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.33 SEK
    1131.21 SEK / Paket med 1
    Save 739.12 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust och pålitlig underhållsfri solid elektrolyt pH-elektrod för mätning upp till 110° C som är idealisk för industriella applikationer.
  • Underhållsfri fast elektrolyt pH-elektrod för mätning upp till 110° C och 10 bar
  • Autoklaverbar 121° C
  • Längd 12 eller 22,5 cm
  • Utvändig gänga PG 13,5 för in-line montering
  • Idealisk för industriella applikationer
Specifikationer
Typ ORP elektrod