Läs mer
Fisherbrand™ ORP-elektrod med BNC-epoxikropp
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |