Läs mer
Hanna Instruments™ ORP/pH/Temperaturtestare
Produktkod. 10305534
Område (pH):
-2 till 16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10305534
Brand: Hanna Instruments™ HI98121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att flyta vilket gör den idealisk för att ta avläsningar praktiskt taget var som helst. Hanna Instruments™ ORP/pH/Temperature Tester är en vattentät pH-, ORP- och temperaturmätare med huset helt tätt mot fukt. Rensar träskor enkelt med tygkoppling.
Vattentät pH, ORP och temperaturmätare med hölje helt tätt mot fukt och är designad att flyta. Byt ut elektroderna med den runda kontakten i rostfritt stål som dras ut 3 mm för att rensa tilltäppningen.
  • Övervaka både pH och ORP samtidigt.
  • Vattentät
  • Automatisk temperaturkompensation
  • HOLD-funktion
  • Enkel att använda Ekonomisk
Specifikationer
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Noggrannhet (mV) ±0,2
Noggrannhet (pH) ±0,05
Kalibrering Automatisk
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) ±1000
Range (ORP) ±1000mV
Upplösning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 eller 2 med 2 uppsättningar standardbuffertar (pH 4,01, 7,01, 10,01 eller pH 4,01, 6,86, 9,18)
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +60,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Mått (L x B x H) 163 x 40 x 26 mm
Vikt (metrisk) 100 g
Detektionsområde -2,00 till 16,00 pH
Temperaturkompensation Automatisk för pH-avläsningar
Batterityp 1.5V
Typ ORP/pH/temperaturtestare
Batteritid 250 hr.