Läs mer
ORP Test Solution, 200 to 275 mV, Hanna Instruments™
Produktkod. 10340992
Change view
Kvantitet:
230 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10340992 230 mL Varje
1 options
Produktkod. 10340992 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI7020M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Odör Odorless
Fysisk form Liquid with Precipitate
Koncentration 200 to 275 mV
Färg Brown/Orange
pH 4
Löslighet Soluble
Kvantitet 230 mL