Läs mer
240 mV @ °25 C ORP testlösningar, Hanna Instruments™
Produktkod. 11524317
Change view
Kvantitet:
230 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11524317 500 mL Varje
10572055 230 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11524317 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI7021L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.95 SEK
    423.51 SEK / Paket med 1
    Save 58.44 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Kvalitets-ORP-testlösning gjord av kemikalier av reagenskvalitet och används för att testa platina- och guld-ORP-elektroder.
  • Kvalitets-ORP-testlösning gjord av kemikalier av reagenskvalitet och används för att testa platina- och guld-ORP-elektroder
  • Designad för att testa prestanda hos ORP-elektroder
  • Beredd med kemikalier av reagenskvalitet
  • Möjliggör en snabb kontroll av din ORP-elektrod
  • Lufttät flaska med manipuleringssäker försegling för att säkerställa kvalitet
Specifikationer
Odör Luktfritt
Fysisk form Vätska
Koncentration 240 mV
Färg Gult
pH 7
Löslighet Löslig
Kvantitet 500 mL