Läs mer
240 mV @ °25 C ORP testlösningar, Hanna Instruments™
Produktkod. p-8014445
Kvantitet:
230 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10572055
Brand: Hanna Instruments HI7021M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvalitets-ORP-testlösning gjord av kemikalier av reagenskvalitet och används för att testa platina- och guld-ORP-elektroder.
  • Kvalitets-ORP-testlösning gjord av kemikalier av reagenskvalitet och används för att testa platina- och guld-ORP-elektroder
  • Designad för att testa prestanda hos ORP-elektroder
  • Beredd med kemikalier av reagenskvalitet
  • Möjliggör en snabb kontroll av din ORP-elektrod
  • Lufttät flaska med manipuleringssäker försegling för att säkerställa kvalitet
Specifikationer
Odör Odorless
Fysisk form Vätska
Koncentration 240mV
Färg Gult
pH 7
Löslighet Soluble
Kvantitet 230 mL