Läs mer
Hanna Instruments™ ORP-testlösning
Produktkod. 11534317
Change view
Volymprov (metriskt).:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volymprov (metriskt). Förpackningsstorlek
11534317 500 ml Varje
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11534317 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI7022L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.72 SEK
    399.39 SEK / Paket med 1
    Save 117.33 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Tillverkad av kemikalier av reagenskvalitet och används för att testa platina- och guld-ORP-elektroder. Hanna Instruments™ ORP Test Solution inkluderar lotnummer och utgångsdatum tydligt markerade på etiketten för att säkerställa produktkvalitet.
ORP-testlösning gjord av kemikalier av reagenskvalitet och används för att testa platina- och guld-ORP-elektroder.
  • Partinummer och utgångsdatum tydligt markerade på etiketten
  • Lufttät med en manipuleringssäker tätning för att säkerställa kvaliteten på lösningen.
  • Beredd med kemikalier av reagenskvalitet
  • Möjliggör en snabb kontroll av din ORP-elektrod
Specifikationer
Noggrannhet (mV) 470mV
Typ ORP-testlösning
För användning med (applikation) För att testa prestanda hos ORP-elektroder
Inkluderar Lufttät flaska med manipuleringssäker tätning
Volymprov (metriskt). 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid