Läs mer
Orphenadrine citrate, MedChemExpress
Produktkod. 16418266
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418266 100 mg
1 options
Produktkod. 16418266 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0369A
MedChemExpress Orphenadrine citrate is a NMDA receptor antagonist with Ki of 6.0 (addition)/- 0.7 (mu)M, HERG potassium channel blocker.
Orphenadrine citrate is a NMDA receptor antagonist with Ki of 6.0 (addition)/- 0.7 (mu)M, HERG potassium channel blocker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orphenadrine citrate
Fysisk form Solid
CAS 4682-36-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H31NO8
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (216.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (21.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)OCCN(C)C.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 461.5
Formel vikt 461.5
Procent renhet 99.95%