Läs mer
Orphenadrine Citrate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orphenadrine citrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO.C6H8O7/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 461.205 |
| Procent renhet | >95% |