missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Orphenadrine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 18052340
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18052340 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18052340 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0801.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Orphenadrine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Orphenadrine Hydrochloride
CAS 341-69-5
Analyt- eller komponentnamn Orphenadrine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H23 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Orphenadrine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine hydrochloride, o-Methyldiphenhydramine hydrochloride, o-Monomethyldiphenhydramine hydrochloride, 2-(Phenyl-o-tolylmethoxy)ethyldimethylamine hydrochloride, Phenyl-o-tolylmethyl dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Disipal, Mephenamin, N,N-Dimethyl-2-(o-methyl-alpha-phenylbenzyloxy)ethylamine hydrochloride, beta-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
IUPAC-namn N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 305.84
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 305.1546 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.