Läs mer
Orfenadrinrelaterad USP förening C (som hydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 30050464
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050464 25 mg
17964056 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050464 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0801.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Orfenadrinrelaterad USP förening C (som hydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride
CAS 10488-36-5
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H21 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride, Orphenadrine Related Compound C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)17(19-13-12-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
IUPAC-namn N-metyl-2-[(2-metylfenyl)-fenylmetoxi]ethanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 291.82
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 291,139 g/mol