Läs mer
Orsellinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orsellinic Acid |
| CAS | 480-64-8 |
| Molekylformel | C8H8O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Orsellinic Acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic Acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzenecarboxylic Acid, 4,6-Dihydroxy-2-methylbenzoic Acid, 6-Methyl-β-resorcylic Acid, Orcinolcarboxylic Acid, o-Orsellinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8(11)12/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.15 |
| Formel vikt | 168.0423 |