Läs mer
Orteronel, MedChemExpress
Beskrivning
Orteronel (TAK-700) is a highly selective inhibitor of human 17,20-lyase (CYP17) with IC50 of 38 nM, and exhibits >1000-fold selectivity over other CYPs such as 11-hydroxylase and CYP3A4.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orteronel |
| CAS | 566939-85-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | TAK-700 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (46.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C2C=C([C@@]3(O)CCN4C=NC=C43)C=CC2=C1)NC |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.35 |
| Visa mer |