Läs mer
orto-klorofenylpiperazin hydroklorid (oCPP HCl) 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30460149
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460149 1 ml
1 options
Produktkod. 30460149 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1275.1601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Analyt- eller komponentnamn ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC-namn 1-(2-klorofenyl)piperazin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 233.14
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 232,0534 g/mol