Läs mer
(+/-)-ortho-Cotinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-ortho-Cotinine |
| CAS | 147732-31-8 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(5-6-10(12)13)8-4-2-3-7-11-8/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3 |
| LEDER | CN1C(CCC1=O)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-5-pyridin-2-ylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.22 |
| Formel vikt | 176.095 |