Läs mer
ortologisk gliclazid, TRC
Produktkod. 30403427
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30403427 100 mg
1 options
Produktkod. 30403427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG409880100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ortho Gliclazide
CAS 1076198-18-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H21 N3 O3 S
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
LEDER Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
IUPAC-namn 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyklopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2-metylfenyl)sulfonylurea
Molekylvikt (g/mol) 323.41
Formel vikt 323.1304