missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ortho-Metoprolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 163685-38-9 |
| Molekylformel | C15 H25 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. E (EP), Metoprolol Tartrate Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-7-5-4-6-13(15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3 |
| LEDER | COCCc1ccccc1OCC(O)CNC(C)C |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.36 |
| Formel vikt | 267.1834 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?