Läs mer
orto-fosforsyra, 85 %, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11324144
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324144 1 L 1 L
11334144 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324144 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC11001000
Används i analytisk kemi, som laboratoriereagens, i gödselkompositioner, som lösningsmedel (för farmaceutiskt bruk) och som antioxidant (i livsmedelsindustrin).
  • Synonymer: Ortofosforsyra
  • Molekylformel: H 3 PO 4
  • Molar massa: 98,00 g/mol
  • CAS: 7664-38-2
  • EIN ECS nr: 231-633-2
  • Klarar test för ämnen utfällda med ammoniak
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Lösningens utseende Clear and colorless
Smältpunkt ∼21°C
Kokpunkt ∼158°C
Densitet 1.71g/cm3
Identifiering Passes Test
Ångtryck 2.2 hPa (at 25°C)
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)
Formel vikt 98.00g/mol
Procent renhet ≥85% (acidimetric)
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • orto-fosforsyra 85%, pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid