Läs mer
orto-fosforsyra, 85 %, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Código de producto. 11334144
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11334144 2.5 L 2.5 L
11324144 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11334144 Proveedor Scharlab N.º de proveedor AC11002500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Används i analytisk kemi, som laboratoriereagens, i gödselkompositioner, som lösningsmedel (för farmaceutiskt bruk) och som antioxidant (i livsmedelsindustrin).
  • Synonymer: Ortofosforsyra
  • Molekylformel: H 3 PO 4
  • Molar massa: 98,00 g/mol
  • CAS: 7664-38-2
  • EIN ECS nr: 231-633-2
  • Klarar test för ämnen utfällda med ammoniak
Identificadores de productos químicos
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Especificaciones
Lösningens utseende Klar och färglös
Smältpunkt ∼21 °C
Kokpunkt ∼158 °C
Densitet 1,71 g/cm3
Identifiering Klarat test
Ångtryck 2,2 hPa (vid 25 °C)
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Blandig i vatten (20 °C)
Formel vikt 98,00 g/mol
Procent renhet ≥85 % (acidimetriskt)
Kvalitet ACS-reagens
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • orto-fosforsyra 85%, pro analysi, ACS, ISO
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Consejos de prudencia
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.