Läs mer
ortopolin-ribosid, TRC
Produktkod. 30457180
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457180 10 mg
30454113 250 mg
30457315 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457180 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT54028510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50868-58-1
Molekylformel C17H19N5O5
Molekylvikt (g/mol) 373.36
Synonym 6-(2-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine, ortho-Topolin-9-riboside, N6-(o-Hydroxybenzyl)adenosine, Cytokinin R, 6-(o-Hydroxybenzylamino)-9-beta-D-ribofuranosylpurine, 6-(2-Hydroxybenzyl)aminopurine Riboside, 6-(2-Hydroxybenzyl)adenosine, (o-Hydroxybenzyl)adenine Riboside, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]adenosine
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymetyl)-5-[6-[(2-hydroxyfenyl)metylamino]purin-9-yl]oxolane-3,4-diol
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4O)ncnc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ortho-Topolin Riboside
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-3-1-2-4-10(9)24/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
Formel vikt 373.1386
Procent renhet >95%