Läs mer
ortopolin-ribosid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ortho-Topolin Riboside |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-3-1-2-4-10(9)24/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 373.1386 |
| Procent renhet | >95% |