missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ortho-Topolin, TRC

Produktkod. 30452069
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452069 25 mg
30451570 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT54028025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 20366-83-0
Molekylformel C12H11N5O
Molekylvikt (g/mol) 241.25
Synonym 2-[(9H-Purin-6-ylamino)methyl]phenol, 6-(2-Hydroxybenzylamino)purine, 6-(o-Hydroxybenzyl)aminopurine, alpha-(Purin-6-ylamino)-o-cresol, 2-[(1H-Purin-6-ylamino)methyl]-phenol, 6-(2-Hydroxybenzylamino)purine
IUPAC-namn 2-[(7H-purin-6-ylamino)methyl]phenol
LEDER Oc1ccccc1CNc2ncnc3nc[nH]c23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ortho-Topolin
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11N5O/c18-9-4-2-1-3-8(9)5-13-11-10-12(15-6-14-10)17-7-16-11/h1-4,6-7,18H,5H2,(H2,13,14,15,16,17)
Formel vikt 241.0964
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.