Läs mer
Ortoborsyra, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10419580 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 kg
Produktkod.
10419580 1 kg
1 options
Produktkod. 10419580 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0501.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens
Specifikationer
pH 3.8 to 4.8
Lösningens utseende Passes Test
CAS 10043-35-3
Smältpunkt 160™C
Kokpunkt 185™C (1013 hPa)
Densitet 1.44 g/cm³ (25°C)
Tungmetaller (som Pb) max. 15 ppm
Identifiering Passes Test
Analysprocentintervall 99.0 to 100.5%
Kvantitet 1 kg
Molekylformel BH3O3
MDL-nummer MFCD00011337
Synonym Boric acid
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)O
IUPAC-namn borsyra
Molekylvikt (g/mol) 61.83
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.