Läs mer
Orthocaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orthocaine |
| CAS | 536-25-4 |
| Molekylformel | C8 H9 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzoic acid','3-amino-4-hydroxy-','methyl ester, Orthoform (6CI), 1-Hydroxy-2-amino-4-carbomethoxybenzene, 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, Aminobenz, Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3-aminobenzoate, Methyl m-amino-p-hydroxybenzoate, NSC 9813, Orthocaine, Orthoderm, Orthoform New |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(O)c(N)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |