Läs mer
Ortofosforsyra≥ 85 %, BAGARE ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10361411 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10361411 2.5 L 2.5 L
10046190 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10361411 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 6024.2500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överskrider ACS-specifikationerna
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.99
MDL-nummer MFCD00011340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric acid
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(O)(O)=O
Specifikationer
Färg Max. 10 (APHA)
Smältpunkt 28 °C
Densitet 1,71 - 1,87 g/cm³ (25 °C)
Tungmetaller (som Pb) Max. 0,001 %
Förpackning Plastflaska
Reducerande ämnen Klarat test
Analysprocentintervall min. 85,0 %
Kvantitet 2.5 L