Läs mer
Ortofosforsyra, 85+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10438990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10438990 1 L HDPE plastflaska -
10244010 500 mL HDPE plastflaska 500ml
10559000 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
11478443 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
12646747 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10438990 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer O/0500/PB15
Request Bulk or Custom Format
H3O4P, CAS-nummer-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-fosforsyra, ortofosforsyra, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, vit, 2,5L, 158 grader:260, 158 grader:260, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 grader C, 11340, 97.994, HDPE plastflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer 11340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifications
Kokpunkt 158°C
Kemiskt namn eller material Orthophosphoric Acid
Smältpunkt 21°C
pH 2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 2 hPa at 20°C
Densitet Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid