Läs mer
Ortofosforsyra, 85+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
Beskrivning
H3O4P, CAS-nummer-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-fosforsyra, ortofosforsyra, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, vit, 2,5L, 158 grader:260, 158 grader:260, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 grader C, 11340, 97.994, HDPE plastflaska
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 158°C |
| Kemiskt namn eller material | Orthophosphoric Acid |
| Smältpunkt | 21°C |
| pH | 2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Ångtryck | 2 hPa at 20°C |
| Densitet | Vapor Density: 3.4 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Orthophosphoric acid