Läs mer
Ortofosforsyra, 85+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 12646747 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
Produktkod. 12646747
Brand: Fisher Chemical O/0500/25
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
H3O4P, CAS-nummer-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-fosforsyra, ortofosforsyra, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, vit, 2,5L, 158 grader:260, 158 grader:260, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 grader C, 11340, 97.994, HDPE plastflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer 11340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kokpunkt 158°C
Kemiskt namn eller material Orthophosphoric Acid
Smältpunkt 21°C
pH 2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 L
Förpackning Plastbehållare
Ångtryck 2 hPa at 20°C
Densitet Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Fosforsyra
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.