Läs mer
Orthosulfamuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orthosulfamuron |
| CAS | 213464-77-8 |
| Molekylformel | C16 H20 N6 O6 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-[[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]amino]-N,N-dimethylbenzamide, IR 5878, Orthosulfamuron |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N6O6S/c1-22(2)14(23)10-7-5-6-8-11(10)20-29(25,26)21-16(24)19-15-17-12(27-3)9-13(18-15)28-4/h5-9,20H,1-4H3,(H2,17,18,19,21,24) |
| LEDER | COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)Nc2ccccc2C(=O)N(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoylamino]-N,N-dimethylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.43 |
| Formel vikt | 424.1165 |